Learn More
1-Butylpyridinium bromide, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10597953 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10597953 5 g Flacon en verre 5g
10202952 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10597953 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 356710050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Liquide ionique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-80-6
Formule moléculaire C9H14BrN
Poids moléculaire (g/mol) 216.12
Numéro MDL MFCD00671496
Clé InChI KVBQNFMTEUEOCD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-butylpyridinium bromide, butylpyridinium bromide, 1-butylpyridin-1-ium bromide, n-butylpyridinium bromide, unii-f72fd1bswg, f72fd1bswg, 1-n-butylpyridinium bromide, pyridinium, 1-butyl-, bromide, 1-butylpyridiniumbromide, acmc-209qnu
CID PubChem 2734238
Nom IUPAC 1-butylpyridin-1-ium bromide
SMILES [Br-].CCCC[N+]1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Butylpyridinium bromide
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 216.12
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Crystalline Powder or Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Butylpyridinium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.