Learn More
1-Cbz-pipérazine, TRC
Code produit 30363478
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30363478 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30363478 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC22777525G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Cbz-piperazine
CAS 31166-44-6
Formule moléculaire C12H16N2O2
Quantité 25 g
Synonyme 1-Piperazinecarboxylic acid, benzyl ester (6CI, 8CI), 1-(Benzyloxycarbonyl)piperazine, 1-Cbz-piperazine, 4-Benzyloxycarbonylpiperazine, Benzyl 1-piperazinecarboxylate, N-(Benzyloxycarbonyl)piperazine, N-Cbz-piperazine, Phenylmethyl 1-piperazinecarboxylate, Piperazin-1-carboxylic acid benzyl ester
Formule InChI InChI=1S/C12H16N2O2/c15-12(14-8-6-13-7-9-14)16-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13H,6-10H2
SMILES O=C(N1CCNCC1)OCC2=CC=CC=C2
Nom IUPAC benzyl pipérazine-1-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 220.27
Poids de la formule 220.12