Learn More
Thermo Scientific™ Cartouche pour Distributeur Numérique Multidrop™ Pico
Code produit 17961961 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 nL to 10 μL
11 pl à 10 μ L
1 nl à 10 μL
8 pL to 10 μL
De 11 pl à 10 μl
De 1 nl à 10 μl
Canaux:
1
4
8
Modèle:
Cartouche 1 ch de 200 μL
Cartouche 1 ch de 20 μL
Cartouches 4 canaux 200 μl
Cartouches 8 canaux 20 μl
Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL
Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
200µL
20µL
30 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Canaux Modèle Conditionnement
17961961 11 pl à 10 μ L 1 Cartouche 1 ch de 20 μL 30 pièces
17738029 11 pl à 10 μ L 1 Cartouche 1 ch de 20 μL 1 pièce
17971961 1 nl à 10 μL 1 Cartouche 1 ch de 200 μL 30 pièces
17748029 1 nl à 10 μL 1 Cartouche 1 ch de 200 μL 1 pièce
17991961 De 1 nl à 10 μl 4 Cartouches 4 canaux 200 μl 20 pièces
16643853 De 1 nl à 10 μl 4 Cartouches 4 canaux 200 μl 1 pièce
16653853 De 11 pl à 10 μl 8 Cartouches 8 canaux 20 μl 1 pièce
17981961 De 11 pl à 10 μl 8 Cartouches 8 canaux 20 μl 20 pièces
31722820 1 nL to 10 μL 4 Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL 200µL
31337545 1 nL to 10 μL 4 Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL -
31722822 8 pL to 10 μL 8 Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL 20µL
31337544 8 pL to 10 μL 8 Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 17961961 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LTR0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00€
    1369.00€ / 30 pièces
    Économisez 261.00€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Les cartouches Dispensehead permettent de distribuer un à huit liquides par cartouche, de 11 picolitres à 10 microlitres de petites molécules et biomolécules en DMSO ou en solution aqueuse
Large choix pour distribuer des volumes du picolitre au microlitre pour un à huit types de liquides différents sur une plaque entière ou une partie d’une plaque.
  • Économies grâce à la miniaturisation des dosages
  • Amélioration de l’efficacité et de l’intégrité des échantillons
  • Logiciel puissant, flexible et facile à utiliser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cartouche de distribution numérique
Canaux 1
Volume (métrique) 11 pl à 10 μ L
À utiliser avec (équipement) Distributeur numérique Multidrop Pico 1
Modèle Cartouche 1 ch de 20 μL
Nb par paquet Case of 30