Learn More
Thermo Scientific™ Cartouche pour Distributeur Numérique Multidrop™ Pico
Code produit 31337545 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 nL to 10 μL
11 pl à 10 μ L
1 nl à 10 μL
8 pL to 10 μL
De 11 pl à 10 μl
De 1 nl à 10 μl
Canaux:
1
4
8
Modèle:
Cartouche 1 ch de 200 μL
Cartouche 1 ch de 20 μL
Cartouches 4 canaux 200 μl
Cartouches 8 canaux 20 μl
Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL
Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
200µL
20µL
30 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Canaux Modèle Conditionnement
31337545 1 nL to 10 μL 4 Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL -
17961961 11 pl à 10 μ L 1 Cartouche 1 ch de 20 μL 30 pièces
17971961 1 nl à 10 μL 1 Cartouche 1 ch de 200 μL 30 pièces
17991961 De 1 nl à 10 μl 4 Cartouches 4 canaux 200 μl 20 pièces
16643853 De 1 nl à 10 μl 4 Cartouches 4 canaux 200 μl 1 pièce
16653853 De 11 pl à 10 μl 8 Cartouches 8 canaux 20 μl 1 pièce
17981961 De 11 pl à 10 μl 8 Cartouches 8 canaux 20 μl 20 pièces
31722820 1 nL to 10 μL 4 Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL 200µL
31337544 8 pL to 10 μL 8 Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL -
31722822 8 pL to 10 μL 8 Surfactant Free Cartridges, 8-channel 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 31337545 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur LTR0005
Manipulation précise des liquides. Économies exceptionnelles.
Utilisez le code promo 27941
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les cartouches Dispensehead permettent de distribuer un à huit liquides par cartouche, de 11 picolitres à 10 microlitres de petites molécules et biomolécules en DMSO ou en solution aqueuse
Large choix pour distribuer des volumes du picolitre au microlitre pour un à huit types de liquides différents sur une plaque entière ou une partie d’une plaque.
Features:
  • Single-Channel Cartridges: Use the 1-channel cartridges with the Pico 1 to dispense DMSO, aqueous fluids with added surfactant, or master mixes. Dispensing volume: 11 pL – 10 μL..
  • Standard Cartridges: Use the 4- or 8-channel standard cartridges with the Pico 8 sf to dispense DMSO, aqueous fluids with added surfactant, or master mixes. Dispensing volume: 11 pL – 10 μL.
  • Surfactant Free Cartridges: Use the 4- or 8-channel surfactant free cartridges with the Pico 8 sf to dispense only aqueous fluids without surfactant. Dispensing volume: 8 pL – 10 μL.
  • Contamination-Free Dispensing: Non-contact dispensing and single-use cartridges prevent carry-over and contamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Digital Dispenser Cartridge
Canaux 4
Volume (métrique) 1 nL to 10 μL
À utiliser avec (équipement) Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser
Modèle Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL
Nb par paquet Case of 20