Learn More
Thermo Scientific™ Cartouche pour Distributeur Numérique Multidrop™ Pico
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Large choix pour distribuer des volumes du picolitre au microlitre pour un à huit types de liquides différents sur une plaque entière ou une partie d’une plaque.
Features:
- Single-Channel Cartridges: Use the 1-channel cartridges with the Pico 1 to dispense DMSO, aqueous fluids with added surfactant, or master mixes. Dispensing volume: 11 pL – 10 μL..
- Standard Cartridges: Use the 4- or 8-channel standard cartridges with the Pico 8 sf to dispense DMSO, aqueous fluids with added surfactant, or master mixes. Dispensing volume: 11 pL – 10 μL.
- Surfactant Free Cartridges: Use the 4- or 8-channel surfactant free cartridges with the Pico 8 sf to dispense only aqueous fluids without surfactant. Dispensing volume: 8 pL – 10 μL.
- Contamination-Free Dispensing: Non-contact dispensing and single-use cartridges prevent carry-over and contamination.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Digital Dispenser Cartridge |
| Canaux | 4 |
| Volume (métrique) | 1 nL to 10 μL |
| À utiliser avec (équipement) | Multidrop Pico 8 Surfactant Free Digital Dispenser |
| Modèle | Surfactant Free Cartridges, 4-channel 200 μL |
| Nb par paquet | Case of 20 |