Learn More
Integra Biosciences™ Adaptateur à 1 canal
Code produit 11777312
Change view
Click to view available options
Type:
Adaptateur avec éjecteur pour GripTips
Adaptateur pour embouts jetables
Adaptateur, 150 mm
Adaptateur, 40 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type unitSize
11777312 Adaptateur avec éjecteur pour GripTips 1 pièce
10090272 Adaptateur, 150 mm -
10319341 Adaptateur, 40 mm 1 pièce
12964417 Adaptateur pour embouts jetables 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11777312 Fournisseur Integra Biosciences™ Code fournisseur 159027
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec l’opérateur manuel VACUBOY.
Adaptateur monocanal à utiliser avec l’opérateur manuel VACUBOY. 
L’opérateur manuel VACUBOY peut être utilisé avec le système de vide confortable VACUSAFE. Permet de disposer de résidus liquides de manière fiable, précise et pratique :
  • Avec un volume dosé avec précision
  • Sans perte de gouttes
  • Sans risque de contamination
  • Sans causer de fatigue
  • L’opérateur manuel, le cœur du système, est à faible consommation et peut être utilisé comme un aspirateur à 8 canaux ou monocanal
  • Toutes les pièces en contact avec les liquides sont autoclavables
Spécification
Description 1 canal
Type Adaptateur avec éjecteur pour GripTips
À utiliser avec (équipement) Opérateur manuel VACUBOY