Learn More
1-Chloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, TRC
Product Code. 30349390
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30349390 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30349390 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC363558500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
CAS 59457-26-0
Formule moléculaire C7H4ClIO2
Quantité 500 mg
Synonyme 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3-one, 1-Chlorobenziodoxol-3-one, 3-Oxo-3H-2,1-benzoxiodolium Chloride
Formule InChI InChI=1S/C7H4ClIO2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11-9/h1-4H
SMILES ClI1OC(=O)c2ccccc12
Nom IUPAC 1-cloro-1-λ3,2-benziodoxol-3-ona
Poids moléculaire (g/mol) 282.46