Learn More
1-Chloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, TRC
Code produit 30367400
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367400 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30367400 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC363558250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
CAS 59457-26-0
Formule moléculaire C7H4ClIO2
Quantité 250 mg
Synonyme 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3-one, 1-Chlorobenziodoxol-3-one, 3-Oxo-3H-2,1-benzoxiodolium Chloride
Formule InChI InChI=1S/C7H4ClIO2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11-9/h1-4H
SMILES ClI1OC(=O)c2ccccc12
Nom IUPAC 1-cloro-1-λ3,2-benziodoxol-3-ona
Poids moléculaire (g/mol) 282.46