Learn More
1-Chloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one, TRC
Code produit 30356513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30356513 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30356513 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3635581G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3(1H)-one
CAS 59457-26-0
Formule moléculaire C7H4ClIO2
Quantité 1 g
Synonyme 1-Chloro-1,2-benziodoxol-3-one, 1-Chlorobenziodoxol-3-one, 3-Oxo-3H-2,1-benzoxiodolium Chloride
Formule InChI InChI=1S/C7H4ClIO2/c8-9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)11-9/h1-4H
SMILES ClI1OC(=O)c2ccccc12
Nom IUPAC 1-cloro-1-λ3,2-benziodoxol-3-ona
Poids moléculaire (g/mol) 282.46