Learn More
1-(Chloro-1-pyrrolidinylméthylène)hexafluorophosphate de pyrrolidinium, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 15440956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440956 25 g 25g
15420956 1 g 1g
15430956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54247.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 135540-11-3
Formule moléculaire C9H16ClF6N2P
Poids moléculaire (g/mol) 332.66
Numéro MDL MFCD00191333
Clé InChI NHEGCUSBUWGOQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyclu, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium hexafluorophosphate, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium, pyciu, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, chloro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate, chloro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, pyclu chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidiniumhexafluorophosphate
CID PubChem 2736652
Nom IUPAC 1-[chloro(pyrrolidin--ium--ylidène)méthyl]pyrrolidine1-ium-1-ylidène)méthyl]pyrrolidine ; hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.ClC(N1CCCC1)=[N+]1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(Chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate
Point de fusion 153°C to 156°C
Quantité 25 g
Beilstein 7898575
Sensibilité Light and moisture sensitive
Poids de la formule 332.65
Pourcentage de pureté ≥98%