Learn More
Hexafluorophosphate de 1-(chloro-1-pyrrolidinylméthylène)pyrrolidinium, 98 %, Acros Organics™
Code produit 11976701 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11976701 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11976701 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 440620050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(chloro-1-pyrrolidinylmethylene)pyrrolidinium hexafluorophosphate
CAS 135540-11-3
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 152°C to 156°C
Couleur Blanc
Analyse élémentaire 31.68 to 33.31% C, 8.21 to 8.63% N
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C9H16ClF6N2P
Numéro MDL MFCD00191333
Quantité 5 g
Synonyme pyclu, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium hexafluorophosphate, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro pyrrolidin-1-yl methylene pyrrolidin-1-ium hexafluorophosphate v, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidinium, pyciu, chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, chloro-n,n,n',n'-bis tetramethylene formamidinium hexafluorophosphate, chloro-dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, pyclu chlorodipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1-chloro-1-pyrrolidinylmethylene pyrrolidiniumhexafluorophosphate
Clé InChI NHEGCUSBUWGOQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.ClC(N1CCCC1)=[N+]1CCCC1
Nom IUPAC 1-[chloro(pyrrolidin-1-yl)methylidene]-1λ⁵-pyrrolidin-1-ylium; hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
Poids moléculaire (g/mol) 332.66
CID PubChem 2736652
Poids de la formule 332.66
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou solide