Learn More
1-Chloro-2-(2-(2-méthoxyéthoxy)éthoxy)éthane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Chloro-2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethane |
| CAS | 52995-76-3 |
| Formule moléculaire | C7 H15 Cl O3 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15ClO3/c1-9-4-5-11-7-6-10-3-2-8/h2-7H2,1H3 |
| SMILES | COCCOCCOCCCl |
| Nom IUPAC | 1-[2-(2-chloroéthoxy)éthoxy]-2-méthoxyétane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.645 |
| Poids de la formule | 182.071 |