Learn More
Éther de difluorométhyle de 1-chloro-2,2,2-trifluoroéthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11328386 25 g 25g
11318386 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11328386 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17315.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    160.65€ / 25g
    Économisez 17.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe I du règlement UE n ° 517/2014 sur le gaz à effet de serre fluorés, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 26675-46-7 | C3H2ClF5O | 184.49 g/mol
1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether is a useful solvent for dispersing fluorinated materials.
For Research and Development use only. Not to be used in clinical studies
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26675-46-7
Formule moléculaire C3H2ClF5O
Poids moléculaire (g/mol) 184.49
Numéro MDL MFCD00066609
Clé InChI PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme isoflurane, forane, 1-chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether, forene, aerrane, isoflurano, isofluranum, isoflo, compound 469, 2-chloro-2-difluoromethoxy-1,1,1-trifluoroethane
CID PubChem 3763
ChEBI CHEBI:6015
Nom IUPAC 2-chloro-2-(difluoromethoxy)-1,1,1-trifluoroethane
SMILES FC(F)OC(Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
Couleur Incolore
Densité 1.496g/mL
Point d’ébullition 48°C to 49°C
Odeur Ether-like
Indice de réfraction <1.3
Quantité 25 g
Beilstein 1852087
Merck Index 14,5175
Poids de la formule 184.49
Pourcentage de pureté 97%