Learn More
1-Chloro-2,4-dinitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454834 2500 g 2500g
11434834 100 g 100g
11444834 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454834 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13774.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 97-00-7 | C6H3ClN2O4 | 202.55 g/mol
1-Chloro-2,4-dinitrobenzene is used as a reagent for the detection and determination of pyridine compounds. It has been used as alkylating agent to evaluate the depletion of intracellular erythrocyte glutathione (GSH). It is an irreversible inhibitor of human thioredoxin reductase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-Chloro-2,4-dinitrobenzène est utilisé comme réactif pour la détection et la détermination des composés pyridines. Il a été utilisé comme agent alkylant pour évaluer la déplétion du glutathion érythrocyte intracellulaire (GSH). Il s’agit d’un inhibiteur irréversible de la thiorédoxine réductase humaine.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’éther, l’alcool chaud et le benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, l’ammoniac. Réagit avec l’hydrate d’hydrazine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97-00-7
Formule moléculaire C6H3ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.55
Numéro MDL MFCD00007075
Clé InChI VYZAHLCBVHPDDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dinitrochlorobenzene, dinitrochlorobenzene, dncb, cdnb, chlorodinitrobenzene, 4-chloro-1,3-dinitrobenzene, 2,4-dinitrophenyl chloride, benzene, 1-chloro-2,4-dinitro, dinitrochlorobenzol, 1,3-dinitro-4-chlorobenzene
CID PubChem 6
ChEBI CHEBI:34718
Nom IUPAC 1-chloro-2,4-dinitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene
Point de fusion 48°C to 52°C
Densité 1.7
Point d’ébullition 314°C to 316°C
Point d’éclair 186°C (366°F)
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3441
Beilstein 613161
Merck Index 14,2136
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ether,hot alcohol,and benzene. Insoluble in water.
Poids de la formule 202.55
Pourcentage de pureté 98%