Learn More
1-chloro-2-iodobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444180 10 g 10g
11453797 25 g 25g
11463797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444180 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18255.09
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 615-41-8 | C6H4ClI | 238.45 g/mol
1-Chloro-2-iodobenzene is used as a precursor and involved in the preparation of 2,2'-dichloro-biphenyl. It is also used to prepare N,N-diaryl-o-phenylenediamines and 4(5)-(2-chlorophenyl)-1H-imidazole. It reacts with lanthanum metal in the presence of trimethylchlorosilane to prepare 1-chloro-2-trimethylsilylbenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chloro-2-iodobenzène est utilisé comme précurseur et participe à la préparation du 2,2′-dichloro-biphényl. Il est également utilisé pour préparer les N,N-diaryl-o-phénylènediamines et le 4(5)-(2-chlorophényl)-1H-imidazole. Il réagit avec le lanthane en présence de triméthylchlorosilane pour préparer le 1-chloro-2-triméthylsilylbenzène.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants organiques courants. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et bases forts. Stocker dans un endroit frais. Maintenir le récipient bien fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-41-8
Formule moléculaire C6H4ClI
Poids moléculaire (g/mol) 238.45
Numéro MDL MFCD00001033
Clé InChI MPEOPBCQHNWNFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloroiodobenzene, o-chloroiodobenzene, o-iodochlorobenzene, 2-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-iodo, 2-chlorophenyl iodide, 2-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-2-iodo-benzene, chlorjodbenzol, iodochlorobenzene
CID PubChem 11993
Nom IUPAC 1-chloro-2-iodobenzène
SMILES ClC1=CC=CC=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-2-iodobenzene
Point de fusion 1°C
Densité 1.954
Point d’ébullition 108°C to 110°C (15 mmHg)
Point d’éclair 111°C (231°F)
Indice de réfraction 1.6345
Quantité 10 g
Beilstein 1905116
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with most common organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 238.46
Pourcentage de pureté 99%