Learn More
1-chloro-2-iodoéthane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322976 25 g 25g
11302976 1 g 1g
11312976 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11322976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10742.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 624-70-4 | C2H4ClI | 190.41 g/mol
1-Chloro-2-iodoethane is used as a mild electrophile for iodination of metallated species, as in the conversion of an ortho-lithiated benzyl ether to the corresponding ortho-iodide. It reacts with 5-hydroxy-[1,4]naphthoquinone, and obtain the 5-(2-chloro-ethoxy)-[1,4]naphthoquinone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chloro-2-iodoéthane est utilisé comme un électrophile doux pour l’iodation d’espèces métallisées, comme dans la conversion d’un éther benzylique ortho-lithié en ortho-iodure correspondant. Il réagit avec la 5-hydroxy-[1,4]naphtoquinone et obtient la 5-(2-chloro-éthoxy)-[1,4]naphtoquinone.
Solubilité
Solvants inorganiques solubles. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-70-4
Formule moléculaire C2H4ClI
Poids moléculaire (g/mol) 190.41
Numéro MDL MFCD00041453
Clé InChI JTWWWQGSFTWWDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-chloroiodoethane, 1-chloro-2-iodo-ethane, ethane, 1-chloro-2-iodo, 2-chloroethyl iodide, 2-iodoethyl chloride, 1-iodo-2-chloroethane, 2-chlor-1-jod-athan, 2-chloro-1-iodoethane, 2-chloro-1-iodo-ethane, acmc-1b3nb
CID PubChem 136438
Nom IUPAC 1-chloro-2-iodoethane
SMILES ClCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-2-iodoethane
Densité 2.088
Point d’ébullition 61°C to 62°C (30 mmHg)
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.566
Quantité 25 g
Beilstein 1730865
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble inorganic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 190.41
Pourcentage de pureté 96%