Learn More
1-chloro-2-iodotrafluoroéthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379155
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11379155 25 g 25g
11369155 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11379155 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16430.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 421-78-3 | C2ClF4I | 262.37 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 421-78-3
Formule moléculaire C2ClF4I
Poids moléculaire (g/mol) 262.37
Numéro MDL MFCD00069092
Clé InChI XNIBSTIKPHNKSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloro-2-iodotetrafluoroethane, 2-chlorotetrafluoroethyl iodide, acmc-1al8i, 1-iodo-2-chlorotetrafluoroethane, 1-iodo-2-chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane, 1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo-ethane, ethane,1-chloro-1,1,2,2-tetrafluoro-2-iodo, 1-chloranyl-1,1,2,2-tetrakis fluoranyl-2-iodanyl-ethane
CID PubChem 136268
Nom IUPAC 1-chloro-1,1,2,2-tétrafluoro-2-iodoéthane
SMILES C(C(F)(F)I)(F)(F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-2-iodotetrafluoroethane
Point d’ébullition 56°C
Indice de réfraction 1.392
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1699458
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 262.37
Pourcentage de pureté 97%