Learn More
1-Chloro-2-méthyl-2-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413218
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413218 25 g 25g
11423218 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18978.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 558-42-9 | C4H9ClO | 108.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 558-42-9
Formule moléculaire C4H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 108.57
Numéro MDL MFCD00021807
Clé InChI JNOZGFXJZQXOSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloro-2-methyl-2-propanol, chloro-tert-butanol, 2-propanol, 1-chloro-2-methyl, 1-chloro-tert-butyl alcohol, 2-chloro-tert-butyl alcohol, 1-chloro-2-methyl-propan-2-ol, pubchem3675, 1-chloro-2-isobutanol, acmc-209lpr, chloro-tert-butyl alcohol
CID PubChem 68409
Nom IUPAC 1-chloro-2-méthylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-2-methyl-2-propanol
Densité 1.058
Point d’ébullition 124°C to 128°C
Point d’éclair 38°C (100°F)
Indice de réfraction 1.44
Quantité 25 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1697054
Poids de la formule 108.57
Pourcentage de pureté 98%