Learn More
1-chloro-2-méthylpropane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376826
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11376826 50 g 50g
11386826 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04181.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 513-36-0 | C4H9Cl | 92.566 g/mol
1-Chloro-2-methylpropane is used to prepare an organometllic compound, isobutyllithium by reacting with lithium using petroleum ether as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chloro-2-méthylpropane sert à préparer un composé organométallique, l’isobutyllithium, en réagissant avec le lithium avec l’éther de pétrole comme solvant.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’alcool et de l’éther diéthylique.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 513-36-0
Formule moléculaire C4H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 92.566
Numéro MDL MFCD00000954
Clé InChI QTBFPMKWQKYFLR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10554
Nom IUPAC 1-chloro-2-méthylpropane
SMILES CC(C)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-2-methylpropane
Point de fusion -131°C
Densité 0.879
Point d’ébullition 68°C to 69°C
Point d’éclair −7°C (19°F)
Odeur Sweet
Indice de réfraction 1.3975
Quantité 50 g
Numéro UN UN1127
Beilstein 635650
Merck Index 14,5138
Synonyme isobutyl chloride, propane, 1-chloro-2-methyl, 1-chloro-2-methyl-propane, isobutylchlorid, iso-c4h9cl, sjphadikup@, acmc-1akdy, propane,1-chloro-2-methyl, ksc491k9j, 1-chloro-2-methylpropane
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol and diethyl ether.
Poids de la formule 92.57
Pourcentage de pureté 98%