Learn More
Chloroformate de 1-chloro-2-méthylpropyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10277660 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10277660 1 g Flacon en verre 1g
10781345 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10277660 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 314470010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 92600-11-8 | C5H8Cl2O2 | 171.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92600-11-8
Formule moléculaire C5H8Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 171.02
Numéro MDL MFCD00012387
Clé InChI BOGLZTPABVHWDD-BYPYZUCNSA-N
Synonyme 1-chloro-2-methylpropyl chloroformate, acmc-20aow3, 1-chloro-2-methylpropylchloroformate, 1-chloro-2-methylpropyl carbonochloridate, chloro 1-chloro-2-methylpropoxy methanone, carbonochloridic acid,1-chloro-2-methylpropyl ester
CID PubChem 2733326
SMILES CC(C)[C@@H](Cl)OC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-chloro-2-methylpropyl chloroformate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.1700g/mL
Point d’éclair 53°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCO2CH(Cl)CH(CH3)2
Indice de réfraction 1.4310 to 1.433
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.17
Nom IUPAC (1R)-1-chloro-2-méthylpropyl carbonochloridate
Poids de la formule 171.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.