Learn More
1-chloro-2-nitrobenzène, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10713641 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10713641 1 L 1L
10030840 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10713641 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 109620010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 88-73-3 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-73-3
Formule moléculaire C6H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.55
Numéro MDL MFCD00007061
Clé InChI BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
CID PubChem 6945
ChEBI CHEBI:34270
Nom IUPAC 1-chloro-2-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-2-nitrobenzene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 32°C to 34°C
Couleur Jaune
Densité 1.3480g/mL
Point d’ébullition 246°C
Point d’éclair 124°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4NO2
Quantité 1 L
Beilstein 05, 241
Merck Index 15, 2153
Gravité spécifique 1.348
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.43g/L water (20°C).,soluble in alcohol,benzene,ether,acetone,carbo,toluene,pyridine
Poids de la formule 157.56
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Masse cristalline fusionnée
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chloro-2-nitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.