Learn More
1-Chloro-2-nitrobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11428376
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11428376 250 g 250g
11418376 1000 g 1000g
11438376 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11428376 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15403.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 88-73-3 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
1-Chloro-2-nitrobenzene was used in the synthesis of 1-hydroxybenzotriazole derivatives. It is important as a precursor to other compounds due to the two reactive sites present on the molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1chloro-2-nitrobenzène a été utilisé dans la synthèse des dérivés du 1-hydroxybenzotriazole. Il est important comme précurseur d’autres composés en raison des deux sites réactifs présents sur la molécule.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 0,59 g/l.
Remarques
Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-73-3
Formule moléculaire C6H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.55
Numéro MDL MFCD00007061
Clé InChI BFCFYVKQTRLZHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloronitrobenzene, o-chloronitrobenzene, 2-nitrochlorobenzene, chloronitrobenzene, o-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-2-nitro, 2-chloro-1-nitrobenzene, oncb, benzene, chloronitro, nitrochlorobenzene
CID PubChem 6945
ChEBI CHEBI:34270
Nom IUPAC 1-chloro-2-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-2-nitrobenzene
Point de fusion 31°C to 34°C
Densité 1.348
Point d’ébullition 245°C to 246°C
Point d’éclair 126°C (258°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN1578
Beilstein 509273
Merck Index 14,2151
Informations sur la solubilité Soluble in water 0.59g/L.
Poids de la formule 157.56
Pourcentage de pureté 99%