Learn More
1-Chloro-2-nitrobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Chloro-2-nitrobenzene |
| CAS | 88-73-3 |
| Formule moléculaire | C6 H4 Cl N O2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1-Chloro-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-chlorobenzene, 2-Chloro-1-nitrobenzene, 2-Chloronitrobenzene, 2-Nitro-1-chlorobenzene, 2-Nitrochlorobenzene, 2-Nitrophenyl chloride, NSC 36934, ONCB, o-Chloronitrobenzene, o-Nitrobenzene chloride, o-Nitrochlorobenzene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4ClNO2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1Cl |
| Nom IUPAC | 1-chloro-2-nitrobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 157.55 |
| Poids de la formule | 156.9931 |