Learn More
1-Chloro--octyne,2-octyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450278 5 g 5g
15460278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15450278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53452.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 51575-83-8 | Molecular Formula: C8H13Cl | Molecular Weight: 144.642 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51575-83-8
Formule moléculaire C8H13Cl
Poids moléculaire (g/mol) 144.642
Numéro MDL MFCD00274223
Clé InChI OUMUOQQKEAGFCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloro-2-octyne, acmc-1asda, oumuoqqkeagfcj-uhfffaoysa
CID PubChem 4349444
Nom IUPAC 1-chlorooct-2-yne
SMILES CCCCCC#CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-2-octyne
Densité 0.931
Point d’ébullition 81°C (15 mmHg)
Point d’éclair 68°C (154°F)
Formule linéaire CH3(CH2)4C≡CCH2Cl
Indice de réfraction 1.46
Quantité 5 g
Poids de la formule 144.64
Pourcentage de pureté 98%