Learn More
1-chloro-3,3-diméthylbutane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11362607
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11362607 10 g 10g
11372607 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11362607 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L11753.09
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2855-08-5 | C6H13Cl | 120.62 g/mol
1-Chloro-3,3-dimethylbutane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chloro-3,3-diméthylbutane est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2855-08-5
Numéro MDL MFCD00018980
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-3,3-dimethylbutane
Densité 0.867
Point d’ébullition 116°C to 118°C
Point d’éclair 7°C (44°F)
Formule moléculaire C6H13Cl
Formule linéaire (CH3)3CCH2CH2Cl
Indice de réfraction 1.417
Quantité 10 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1731465
Synonyme neohexyl chloride, 3,3-dimethylbutyl chloride, butane, 1-chloro-3,3-dimethyl, 1-chloro-3,3-dimethyl-butane, acmc-1clex, tert-butylchloroethylene, ksc561m9t, butane,1-chloro-3,3-dimethyl, 1-chloro-3,3-dimethylbutane 10g
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Clé InChI XGCKOSFYXBAPQM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C)CCCl
Nom IUPAC 1-chloro-3,3-diméthylbutane
Poids moléculaire (g/mol) 120.62
CID PubChem 76111
Poids de la formule 120.62
Pourcentage de pureté 97%