Learn More
1-Chloro-3,4-dinitrobenzène, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489807 250 g 250g
11479807 50 g 50g
11434180 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22773.30
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 610-40-2 | C6H3ClN2O4 | 202.55 g/mol
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chloro-3,4-dinitrobenzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-40-2
Formule moléculaire C6H3ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.55
Numéro MDL MFCD00007212
Clé InChI QVQSOXMXXFZAKU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloro-3,4-dinitrobenzene, 3,4-dinitrochlorobenzene, benzene, 4-chloro-1,2-dinitro, unii-z29b1f274e, 1,2-dinitro-4-chlorobenzene, 1,2-dino2 4-cl benzene, 4-chlordinitrobenzol, acmc-209mog, 4-chloro-1,2-dinitrobenzen, ghl.pd_mitscher_leg0.928
CID PubChem 33097
Nom IUPAC 4-chloro-1,2-dinitrobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
Point de fusion ∼20°C to 25°C
Densité 1.687
Point d’ébullition 14°C to 16°C (4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.587
Quantité 250 g
Numéro UN UN1577
Beilstein 521564
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 202.55
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique