Learn More
1-Chloro-3,5-dimethyladamantane, TRC
Code produit 30012548
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30012548 1 g 1g
30006220 50 mg 50mg
30006557 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012548 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3653801G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 707-36-8
Formule moléculaire C12 H19 Cl
Poids moléculaire (g/mol) 198.73
Synonyme 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane, Memantine Related Compound C (USP)
Nom IUPAC 1-chloro-3,5-dimethyladamantane
SMILES CC12CC3CC(C)(C1)CC(Cl)(C3)C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-3,5-dimethyladamantane
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H19Cl/c1-10-3-9-4-11(2,6-10)8-12(13,5-9)7-10/h9H,3-8H2,1-2H3
Poids de la formule 198.1175