Learn More
1-chloro-3-fluorobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434474
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434474 25 g 25g
11444474 100 g 100g
11454474 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434474 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13123.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 625-98-9 | C6H4ClF | 130.55 g/mol
1-Chloro-3-fluorobenzene used as medicine and liquid crystal intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chloro-3-fluorobenzène est utilisé comme médicament et comme intermédiaire à cristaux liquides.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-98-9
Formule moléculaire C6H4ClF
Poids moléculaire (g/mol) 130.55
Numéro MDL MFCD00000569
Clé InChI VZHJIJZEOCBKRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-chlorofluorobenzene, 3-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-3-fluoro, m-fluorochlorobenzene, 3-fluorochlorobenzene, 1-fluoro-3-chlorobenzene, 1-chloro-3-fluoro-benzene, m-fluoro chlorobenzene, pubchem3419, 3-fluoro-chlorobenzene
CID PubChem 223087
Nom IUPAC 1-chloro-3-fluorobenzène
SMILES FC1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-3-fluorobenzene
Densité 1.224
Point d’ébullition 126°C to 128°C
Point d’éclair 20°C (68°F)
Indice de réfraction 1.494
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 2039303
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 130.55
Pourcentage de pureté 99%