Learn More
1-chloro-3-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11473027
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11473027 5 g 5g
11483027 25 g 25g
11493027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473027 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15567.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 625-99-0 | C6H4ClI | 238.45 g/mol
1-Chloro-3-iodobenzene is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chloro-3-iodobenzène est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau 67,2 mg/l.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 625-99-0
Formule moléculaire C6H4ClI
Poids moléculaire (g/mol) 238.45
Numéro MDL MFCD00001046
Clé InChI JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
CID PubChem 12269
Nom IUPAC 1-chloro-3-iodobenzène
SMILES ClC1=CC=CC(I)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-3-iodobenzene
Densité 1.927
Point d’ébullition 228°C
Point d’éclair 102°C (216°F)
Indice de réfraction 1.631
Quantité 5 g
Beilstein 1904539
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in water 67.2mg/L.
Poids de la formule 238.46
Pourcentage de pureté 98%