Learn More
1-Chloro-3-iodobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10751881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10751881 5 g Flacon en verre 5g
10124850 25 g Flacon en verre 25g
10147883 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10751881 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 221910050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 625-99-0
Formule moléculaire C6H4ClI
Poids moléculaire (g/mol) 238.45
Numéro MDL MFCD00001046
Clé InChI JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
CID PubChem 12269
Nom IUPAC 1-chloro-3-iodobenzene
SMILES ClC1=CC=CC(I)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-chloro-3-iodobenzene
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.9200g/mL
Point d’ébullition 103.0°C to 104.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4I
Indice de réfraction 1.6300 to 1.6320
Quantité 5 g
Beilstein 05, 220
Poids de la formule 238.45
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chloro-3-iodobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.