Learn More
1-chloro-3-iodopropane, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485573 500 g 500g
11465573 25 g 25g
11475573 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485573 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13489.36
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6940-76-7 | C3H6ClI | 204.435 g/mol
1-Chloro-3-iodopropane has been used in the synthesis of N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoroacetyl)pentyl]benzoyl]-L-glutamic acid, an inhibitor of glycinamide ribonucleotide transformylase (GAR Tfase) and aminoimidazole carboxamide ribonucleotide transformylase (AICAR Tfase), interesting proton sponge type molecule quino[7,8-h]quinoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chloro-3-iodopropane a été utilisé dans la synthèse de N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2 -trifluoroacétyl)pentyl]benzoyl]-L-glutamique, un inhibiteur de la glycinamide ribonucléotide transformylase (GAR Tfase) et de l’aminoimidazole carboxamide ribonucléotide transformylase (AICAR Tfase), molécule intéressante de type éponge à protons quino[7,8-h]quinoline.
Solubilité
Mélange difficile.
Remarques
Sensible à la lumière. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6940-76-7
Formule moléculaire C3H6ClI
Poids moléculaire (g/mol) 204.435
Numéro MDL MFCD00001096
Clé InChI SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propane, 1-chloro-3-iodo, 3-chloropropyl iodide, trimethylene chloroiodide, 1-chloro-3-iodo-propane, 3-chloroiodopropane, 3-chloro-iodopropane, 1-chloro-3iodopropane, 1-choro-3-iodopropane, 3-chloro-l-iodopropane, 1-iodo-3-chloropropane
CID PubChem 81363
Nom IUPAC 1-chloro-3-iodopropane
SMILES C(CCl)CI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-3-iodopropane
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 1.904
Point d’ébullition 170°C to 172°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5463
Quantité 500 g
Beilstein 1731115
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Difficult to mix.
Poids de la formule 204.44
Pourcentage de pureté 98%