Learn More
1-chloro-3-iodopropane, 98 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10114510 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10114510 25 g Flacon en verre 25g
10523961 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10114510 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215440250
 Article restreint
Expédition estimée: 18-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 6940-76-7 | C3H6ClI | 204.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6940-76-7
Formule moléculaire C3H6ClI
Poids moléculaire (g/mol) 204.44
Numéro MDL MFCD00001096
Clé InChI SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme propane, 1-chloro-3-iodo, 3-chloropropyl iodide, trimethylene chloroiodide, 1-chloro-3-iodo-propane, 3-chloroiodopropane, 3-chloro-iodopropane, 1-chloro-3iodopropane, 1-choro-3-iodopropane, 3-chloro-l-iodopropane, 1-iodo-3-chloropropane
CID PubChem 81363
Nom IUPAC 1-chloro-3-iodopropane
SMILES C(CCl)CI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-3-iodopropane
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Orange à rose ou jaune
Densité 1.9000g/mL
Point d’ébullition 170.0°C to 172.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH2)3I
Indice de réfraction 1.5463 to 1.5483
Quantité 25 g
Beilstein 01, 114
Gravité spécifique 1.9
Stabilisateur copper
Poids de la formule 204.44
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chloro-3-iodopropane, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.