Learn More
1-Chloro-3-iodopropane, TRC
Code produit 30365459
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30365459 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30365459 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3686111G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-3-iodopropane
CAS 6940-76-7
Formule moléculaire C3H6ClI
Quantité 1 g
Synonyme 1-Iodo-3-chloropropane, 3-Chloro-1-iodopropane, 3-Chloropropyl Iodide, 3-Iodo-1-chloropropane, 3-Iodopropyl Chloride, NSC 60189
Formule InChI InChI=1S/C3H6ClI/c4-2-1-3-5/h1-3H2
SMILES ClCCCI
Nom IUPAC 1-chloro-3-iodopropane
Poids moléculaire (g/mol) 204.44
Poids de la formule 203.9203