Learn More
1-chloro-3-méthylbutane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Chloro-3-methylbutane |
| Point de fusion | -104°C |
| Point d’ébullition | 99°C to 100°C |
| Point d’éclair | 16°C (60°F) |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN1107 |
| Beilstein | 1730988 |
| Merck Index | 14,5116 |
| Poids de la formule | 106.6 |
| Pourcentage de pureté | 98% |