Learn More
1-Chloro-3-nitrobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455397
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455397 50 g 50g
11465397 250 g 250g
11445397 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11455397 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23423.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121-73-3 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-73-3
Formule moléculaire C6H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.55
Numéro MDL MFCD00007202
Clé InChI KMAQZIILEGKYQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme m-chloronitrobenzene, 3-nitrochlorobenzene, 3-chloronitrobenzene, m-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-3-nitro, chloro-m-nitrobenzene, 3-chloro-1-nitrobenzene, metachloronitrobenzene, 1-chloronitrobenzene, 1-nitro-3-chlorobenzene
CID PubChem 8489
ChEBI CHEBI:82420
Nom IUPAC 1-chloro-3-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-3-nitrobenzene
Point de fusion 43°C to 47°C
Point d’ébullition 235°C to 236°C
Point d’éclair 124°C (255°F)
Quantité 50 g
Numéro UN UN1578
Beilstein 1907947
Merck Index 14,2151
Poids de la formule 157.56
Pourcentage de pureté 98%