Learn More
1-Chloro--(-iodopropoxy)benzène,4-(3-iodopropoxy)benzène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10099321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10099321 1 g Flacon en verre ambré 1g
10039301 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10099321 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH01447DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 119795-57-2
Formule moléculaire C9H10ClIO
Poids moléculaire (g/mol) 296.532
Numéro MDL MFCD01764552
Clé InChI HVVWUBWHLIPSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloro-4-3-iodopropoxy benzene, 3-4-chlorophenoxy propyl iodide, benzene,1-chloro-4-3-iodopropoxy, acmc-1c0gn, 1-4-chlorophenoxy-3-iodopropane
CID PubChem 2794890
Nom IUPAC 1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1OCCCI)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzene
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire ClC6H4OCH2CH2CH2I
Quantité 1 g
Poids de la formule 296.53
Pourcentage de pureté 97%