Learn More
1-chloro-4-iodobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11425533 500 g 500g
11405533 25 g 25g
11415533 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425533 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13459.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 637-87-6 | C6H4ClI | 238.452 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-87-6
Formule moléculaire C6H4ClI
Poids moléculaire (g/mol) 238.452
Numéro MDL MFCD00001053
Clé InChI GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloroiodobenzene, p-chloroiodobenzene, 4-iodochlorobenzene, p-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-iodo, 1-chloro-4-iodo-benzene, p-chlorjodbenzol, 4-chloro iodobenzene, 4-chloro-iodobenzene, 4-iodo-chlorobenzene
CID PubChem 12510
Nom IUPAC 1-chloro-4-iodobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1Cl)I
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-4-iodobenzene
Point de fusion 52°C to 56°C
Point d’ébullition 226°C to 227°C
Point d’éclair 108°C (226°F)
Quantité 500 g
Beilstein 1634414
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 238.46
Pourcentage de pureté 99%