Learn More
1-Chloro-4-iodobutane, TRC
Code produit 30361066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30361066 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC5855625G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-4-iodobutane
CAS 10297-05-9
Formule moléculaire C4H8ClI
Quantité 5 g
Synonyme 1-Chloro-4-iodobutane, 1-Iodo-4-chlorobutane, 4-Chloro-1-iodobutane
Formule InChI InChI=1S/C4H8ClI/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMILES ClCCCCI
Nom IUPAC 1-chloro-4-iodobutane
Poids moléculaire (g/mol) 218.46
Poids de la formule 217.94