Learn More
1-Chloro-4-(méthylsulfonyl)-2-nitrobenzène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Chloro-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzene |
| CAS | 97-07-4 |
| Formule moléculaire | C7H6ClNO4S |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2-Chloro-5-(methylsulfonyl)-1-nitrobenzene, 3-Nitro-4-chlorophenyl Methyl sulfone, 4-(Methylsulfonyl)-2-nitrochlorobenzene, 4-Chloro-3-nitrophenyl Methyl Sulfone, NSC 25818 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6ClNO4S/c1-14(12,13)5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 1-chloro-4-méthylsulfonyl-2-nitrobenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 235.64 |
| Poids de la formule | 234.9706 |