Learn More
1-Chloro-4-nitrobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Chloro-4-nitrobenzene is an important intermediate used in the preparation of 2,4-dinitrochlorobenzene and 3,4-dichloronitrobenzene. It is used as a raw material in the preparation of 4-nitrodiphenylamine, 4-chloroaninline and (4-[(4-aminobenzene)sulfonyl]aniline). It serves as a common antioxidant, which is found in rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-chloro-4-nitrobenzène est un intermédiaire important utilisé dans la préparation du 2,4-dinitrochlorobenzène et du 3,4-dichloronitrobenzène. Il est utilisé comme matière première dans la préparation de 4-nitrodiphénylamine, de 4-chloroaninline et de (4-[(4-aminobenzène)sulfonyl]aniline). Il sert d’antioxydant commun, que l’on trouve dans le caoutchouc.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol bouillant chaud, l’éther, le toluène, l’acétone, les solvants organiques et le disulfure de carbone. Peu soluble dans l’alcool froid. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-Chloro-4-nitrobenzene |
| Point de fusion | 82°C to 86°C |
| Densité | 1.515 |
| Point d’ébullition | 238°C to 242°C |
| Point d’éclair | 127°C (260°F) |
| Quantité | 1000 g |
| Numéro UN | UN1578 |
| Beilstein | 508691 |
| Merck Index | 14,2151 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in boiling hot ethanol,ether,toluene,acetone,organic solvents and carbon disulfide. Sparingly soluble in cold alcohol. Insoluble in water. |
| Show More |
Safety and Handling
- 1-Chloro-4-nitrobenzene
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloro-4-nitrobenzene