Learn More
1-Chloro-4-nitrobenzène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479150
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11479150 250 g 250g
11459150 1000 g 1000g
11469150 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11479150 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15396.30
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-00-5 | C6H4ClNO2 | 157.553 g/mol
1-Chloro-4-nitrobenzene is an important intermediate used in the preparation of 2,4-dinitrochlorobenzene and 3,4-dichloronitrobenzene. It is used as a raw material in the preparation of 4-nitrodiphenylamine, 4-chloroaninline and (4-[(4-aminobenzene)sulfonyl]aniline). It serves as a common antioxidant, which is found in rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chloro-4-nitrobenzène est un intermédiaire important utilisé dans la préparation du 2,4-dinitrochlorobenzène et du 3,4-dichloronitrobenzène. Il est utilisé comme matière première dans la préparation de 4-nitrodiphénylamine, de 4-chloroaninline et de (4-[(4-aminobenzène)sulfonyl]aniline). Il sert d’antioxydant commun, que l’on trouve dans le caoutchouc.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol bouillant chaud, l’éther, le toluène, l’acétone, les solvants organiques et le disulfure de carbone. Peu soluble dans l’alcool froid. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-00-5
Formule moléculaire C6H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.553
Numéro MDL MFCD00007285
Clé InChI CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
CID PubChem 7474
ChEBI CHEBI:34399
Nom IUPAC 1-chloro-4-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-4-nitrobenzene
Point de fusion 82°C to 86°C
Densité 1.515
Point d’ébullition 238°C to 242°C
Point d’éclair 127°C (260°F)
Quantité 250 g
Numéro UN UN1578
Beilstein 508691
Merck Index 14,2151
Informations sur la solubilité Soluble in boiling hot ethanol,ether,toluene,acetone,organic solvents and carbon disulfide. Sparingly soluble in cold alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 157.56
Pourcentage de pureté ≥98%