Learn More
1-chloro-4-nitrobenzène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10356360 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10356360 5 g Flacon en verre 5g
10366360 100 g Flacon en plastique 100g
10646292 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10356360 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 109630050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.70€
    24.65€ / 5g
    Économisez 2.05€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-00-5 | C6H4ClNO2 | 157.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-00-5
Formule moléculaire C6H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.56
Numéro MDL MFCD00007285
Clé InChI CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
CID PubChem 7474
ChEBI CHEBI:34399
Nom IUPAC 1-chloro-4-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-4-nitrobenzene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 81.0°C to 84.0°C
Couleur Jaune
Densité 1.2980g/mL
Point d’ébullition 242.0°C
Point d’éclair 127°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4NO2
Quantité 5 g
Beilstein 05, 243
Merck Index 15, 2153
Gravité spécifique 1.298
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.,soluble in organic solvents
Poids de la formule 157.56
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou flocons
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Chloro-4-nitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .