Learn More
1-Chloro-4-nitronaphthalene, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31110946
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31110946 250 mg
31109531 1 g
31103564 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31110946 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD12517250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-4-nitronaphthalene
CAS 605-61-8
Formule moléculaire C10H6ClNO2
Numéro MDL MFCD00465088
Quantité 250 mg
SMILES O=[N+](C1=C2C=CC=CC2=C(Cl)C=C1)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 207.61
Pourcentage de pureté 98%