Learn More
1-chloro-4-phénylbutane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11439303
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11439303 1 g 1g
11449303 5 g 5g
11459303 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11439303 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11753.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4830-93-7 | C10H13Cl | 168.664 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4830-93-7
Formule moléculaire C10H13Cl
Poids moléculaire (g/mol) 168.664
Numéro MDL MFCD00037117
Clé InChI FLLZCZIHURYEQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobutyl benzene, 1-chloro-4-phenylbutane, 4-phenylbutyl chloride, 1-4-chlorobutyl benzene, benzene, 4-chlorobutyl, phenylbutylchloride, 1-chloro4-phenylbutane, acmc-209kcr, 4-phenyl-1-chlorobutane, 4-phenyl-n-butyl chloride
CID PubChem 78543
Nom IUPAC 4-chlorobutylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-4-phenylbutane
Densité 1.026
Point d’ébullition 125°C to 128°C (20 mmHg)
Point d’éclair 104°C (219°F)
Indice de réfraction 1.518
Quantité 1 g
Beilstein 2042123
Poids de la formule 168.67
Pourcentage de pureté 97%