Learn More
1-Chloro-4-phénylphthalazine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15475917 1 g 1g
15495917 250 mg 250mg
15485917 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15475917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33125.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 10132-01-1 | C14H9ClN2 | 240.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10132-01-1
Formule moléculaire C14H9ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 240.69
Numéro MDL MFCD00524786
Clé InChI WJJDLSHYLZRFDD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-chloro-4-phenyl-phthalazine, phthalazine,1-chloro-4-phenyl, 4-chloro-1-phenylphthalazine
CID PubChem 272109
Nom IUPAC 1-chloro-4-phénylphtalazine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(C3=CC=CC=C32)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-4-phenylphthalazine
Point de fusion 158°C to 159°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 240.69
Pourcentage de pureté 96%