Learn More
1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthene-9-one, TRC
Code produit 30005565
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30005565 500 mg 500mg
30012644 250 mg 250mg
30010993 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30005565 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC424838500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142770-42-1
Formule moléculaire C16 H13 Cl O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 304.79
Synonyme 1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-one, 1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthone, 1-Chloro-4-propoxythioxanthone, CPTX, Kayacure CPTX, Quantacure CPTX, Runtecure 1108, Speedcure CPTX
Nom IUPAC 1-chloro-4-propoxythioxanthene-9-one
SMILES CCCOc1ccc(Cl)c2C(=O)c3ccccc3Sc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-4-propoxythioxanthone
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-2-9-19-12-8-7-11(17)14-15(18)10-5-3-4-6-13(10)20-16(12)14/h3-8H,2,9H2,1H3
Poids de la formule 304.0325