Learn More
1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthene-9-one, TRC
Code produit 30012644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012644 250 mg 250mg
30005565 500 mg 500mg
30010993 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012644 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC424838250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 142770-42-1
Formule moléculaire C16 H13 Cl O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 304.79
Synonyme 1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-one, 1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthone, 1-Chloro-4-propoxythioxanthone, CPTX, Kayacure CPTX, Quantacure CPTX, Runtecure 1108, Speedcure CPTX
Nom IUPAC 1-chloro-4-propoxythioxanthene-9-one
SMILES CCCOc1ccc(Cl)c2C(=O)c3ccccc3Sc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-4-propoxythioxanthone
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-2-9-19-12-8-7-11(17)14-15(18)10-5-3-4-6-13(10)20-16(12)14/h3-8H,2,9H2,1H3
Poids de la formule 304.0325