Learn More
1-chloro-5-iodopentane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311597
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11311597 10 g 10g
11321597 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311597 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04469.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60274-60-4 | C5H10ClI | 232.489 g/mol
1-Chloro-5-iodopentane is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chloro-5-iodopentane est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60274-60-4
Formule moléculaire C5H10ClI
Poids moléculaire (g/mol) 232.489
Numéro MDL MFCD00039416
Clé InChI GUUHKOCYWBEGGX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 108914
Nom IUPAC 1-chloro-5-iodopentane
SMILES C(CCCl)CCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-5-iodopentane
Densité 1.663
Point d’ébullition 75°C to 77°C (4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5305
Quantité 10 g
Beilstein 1732342
Sensibilité Light sensitive
Synonyme pentane, 1-chloro-5-iodo, pentamethylene chloroiodide, 5-chloropentyl iodide, 5-iodopentyl chloride, l-chloro-5-iodopentane, 1-iodo-5-chloropentane, 1-chloro-5-iodo-pentane, pentane,1-chloro-5-iodo, acmc-1b36d, 1-chloro-5-iodopentane
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix with water.
Poids de la formule 232.5
Pourcentage de pureté 97%