Learn More
1-chloro-6-iodohexane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391847 50 g 50g
11381847 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11391847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05198.18
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 34683-73-3 | C6H12ClI | 246.516 g/mol
1-Chloro-6-iodohexane is used as :Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-chloro-6-iodohexane sert d’intermédiaires pharmaceutiques.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stocker à -20°C. Sensible à la lumière. Conserver à l’abri des oxydants. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34683-73-3
Formule moléculaire C6H12ClI
Poids moléculaire (g/mol) 246.516
Numéro MDL MFCD00039417
Clé InChI QTJHNJCILMMRIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexane, 1-chloro-6-iodo, hexamethylene chloroiodide, 6-chlorohexyl iodide, acmc-20aovr, 6-chloro-1-iodohexane, 1-iodo-6-chloro hexane, 1-chloro-6-iodohexane, 1-chloro-6-iodohexane, stab. with copper chip, stabilized with copper chip
CID PubChem 118713
Nom IUPAC 1-chloro-6-iodohexane
SMILES C(CCCI)CCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-6-iodohexane
Indice de réfraction 1.525
Quantité 50 g
Beilstein 1732408
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 246.52
Pourcentage de pureté 97%