Learn More
1-Chloro-6-iodohexane, TRC
Code produit 30367688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367688 5 g -
30353610 1 g 1g
30359499 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30367688 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3700655G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34683-73-3
Formule moléculaire C6H12ClI
Poids moléculaire (g/mol) 246.52
Synonyme 1-Iodo-6-chlorohexane
Nom IUPAC 1-chloro-6-iodohexane
SMILES ClCCCCCCI
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Chloro-6-iodohexane
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C6H12ClI/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Poids de la formule 245.9672